4,4'-Bis(diethylphosphonomethyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1923-1G B1923-5G
TCIAB1923-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB1923-1G TCIAB1923-5G
4,4'-Bis(diethylphosphonomethyl)biphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4'-Bis(diethylphosphonomethyl)biphenyl
Formule: C₂₂H₃₂O₆P₂
MW: 454,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321144
Numéro CAS: 17919-34-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité