9-(Bromomethyl)acridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI
Attention
B1926-1G B1926-5G
TCIAB1926-1GEA 135 EUR InStock
TCIAB1926-1G TCIAB1926-5G
9-(Bromomethyl)acridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) pour marquage HPLC
9-(Bromomethyl)acridine
Formule: C₁₄H₁₀BrN
MW: 272,15 g/mol
Point de fusion: 165°C
Numéro MDL: MFCD01321146
Numéro CAS: 1556-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité