Benzenesulphonic anhydride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1931-25G B1931-5G
TCIAB1931-25GEA 435 EUR InStock
TCIAB1931-25G TCIAB1931-5G
Benzenesulphonic anhydride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Benzenesulphonic anhydride
Formule: C₁₂H₁₀O₅S₂
MW: 298,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054601
Numéro CAS: 512-35-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01071
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité