Benzyl chloromethyl sulphide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-(Chloromethylthio)toluene
B1937-25G B1937-5G
TCIAB1937-25GEA 315 EUR InStock
TCIAB1937-25G TCIAB1937-5G
Benzyl chloromethyl sulphide ≥96.0% (par GC)
Benzyl chloromethyl sulphide
Formule: C₈H₉ClS
MW: 172,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093436
Numéro CAS: 3970-13-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité