3-Benzyl-1,3-thiazol-3-ium bromure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Benzylthiazol-3-ium bromide
B1939-25G B1939-5G
TCIAB1939-25GEA 350 EUR InStock
TCIAB1939-25G TCIAB1939-5G
3-Benzyl-1,3-thiazol-3-ium bromure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Benzyl-1,3-thiazol-3-ium bromure
Formule: C₁₀H₁₀BrNS
MW: 256,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631293
Numéro CAS: 75066-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité