4-Butyrylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-Phenylbutyrophenone
B1956-25G B1956-500G
TCIAB1956-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB1956-25G TCIAB1956-500G
4-Butyrylbiphenyl ≥99.0% (par GC)
4-Butyrylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₆O
MW: 224,30 g/mol
Point d'ébullition: 355°C
Numéro MDL: MFCD00022005
Numéro CAS: 13211-01-3
EINECS: 236-178-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité