2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl 3,4-Diphenylcyclopentadienone-2,5-dicarboxylate, 3,4-Diphenylcyclopentadienone-2,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
B1962-1G B1962-5G
TCIAB1962-1GEA 121 EUR InStock
TCIAB1962-1G TCIAB1962-5G
2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
2,5-Bis(methoxycarbonyl)-3,4-diphenylcyclopentadienone
Formule: C₂₁H₁₆O₅
MW: 348,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00111095
Numéro CAS: 16691-79-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité