6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-6-(hydroxymethyl)pyridine, (6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl)methanol
B1963-1G B1963-5G
TCIAB1963-1GEA 192 EUR InStock
TCIAB1963-1G TCIAB1963-5G
6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631297
Numéro CAS: 40054-01-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité