9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B1967-1G B1967-5G
TCIAB1967-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB1967-1G TCIAB1967-5G
9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-9H-carbazole
Formule: C₁₉H₁₄N₄
MW: 298,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216631
Numéro CAS: 124337-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité