L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: tert-Butyl 1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate, 1-Boc-1,2,4-triazole
B1969-25G B1969-5G
TCIAB1969-25GEA 355 EUR InStock
TCIAB1969-25G TCIAB1969-5G
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole ≥97.0% (par GC)
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 169.18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042665
Numéro CAS: 41864-24-8
EINECS: 255-570-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité