4-(2-Phényl-2-propanyl)-N-[4-(2-phényl-2-propanyl)phényl]aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4-Bis(α,α-dimethylbenzyl)diphenylamine
B1970-25G B1970-500G
TCIAB1970-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1970-25G TCIAB1970-500G
4-(2-Phényl-2-propanyl)-N-[4-(2-phényl-2-propanyl)phényl]aniline ≥98.0% (par GC)
4-(2-Phényl-2-propanyl)-N-[4-(2-phényl-2-propanyl)phényl]aniline
Formule: C₃₀H₃₁N
MW: 405,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00337918
Numéro CAS: 10081-67-1
EINECS: 233-215-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité