L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
sec-Butyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1985-25ML B1985-5ML
TCIAB1985-25MLEA 193 EUR InStock
TCIAB1985-25ML TCIAB1985-5ML
sec-Butyl methyl ether ≥98.0% (par GC)
sec-Butyl methyl ether
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 59°C
Point d'éclair: –30°C
Numéro MDL: MFCD00190205
Numéro CAS: 6795-87-5
ONU: 3271
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité