N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B1995-1G B1995-5G
TCIAB1995-1GEA 291 EUR InStock
TCIAB1995-1G TCIAB1995-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone ≥98.0% (sur base azote total)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-beta-lactone
Formule: C₈H₁₃NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01318414
Numéro CAS: 98541-64-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffae7f38107e46ba9a6885c77b792b64b918d36f&vid=ffae7f38107e46ba9a6885c77b792b64b918d36f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -31.0 deg (C=1, CH3CN)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité