4-Bromophthalimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromoisoindoline-1,3-dione, 5-bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
B2009.0005 B2009-25G B2009-5G
TCIAB2009.0005EA 0 EUR InStock
TCIAB2009.0005 TCIAB2009-25G TCIAB2009-5G
4-Bromophthalimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Bromophthalimide
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00466049
Numéro CAS: 6941-75-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 238.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité