Décanoate de méthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
M-Clarity™ quality level = MQ100
21479-1ML 21479-5ML
21479-1MLEA 67.5 EUR InStock
21479-1ML 21479-5ML
Décanoate de méthyle, Supelco®
Décanoate de méthyle
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0.8724 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Numéro MDL: MFCD00009580
Numéro CAS: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ccd05fc8b1d288c4644ba8b4dddd40fa093561&vid=96a4236d4b7d184a4ef1271008c8eb705aff34c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité