2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2019-1G B2019-5G
TCIAB2019-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB2019-1G TCIAB2019-5G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 299°C
Numéro MDL: MFCD00010092
Numéro CAS: 29668-44-8
EINECS: 249-763-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité