2,2-Bis(4-allyloxy-3,5-dibromophenyl)propane ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrabromobisphenol A Diallyl Ether
B2021-25G B2021-500G
TCIAB2021-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2021-25G TCIAB2021-500G
2,2-Bis(4-allyloxy-3,5-dibromophenyl)propane ≥99.0% (par HPLC)
2,2-Bis(4-allyloxy-3,5-dibromophenyl)propane
Formule: C₂₁H₂₀Br₄O₂
MW: 624,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00086863
Numéro CAS: 25327-89-3
EINECS: 246-850-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité