[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2031-1G B2031-5G
TCIAB2031-1GEA 121 EUR InStock
TCIAB2031-1G TCIAB2031-5G
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd
MW: 603,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093437
Numéro CAS: 29964-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité