Allyl benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzoic acid Allyl Ester, Benzoic Acid Allyl Ester, Allyl Benzoate
B2041-25G B2041-250G
TCIAB2041-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB2041-25G TCIAB2041-250G
Allyl benzoate ≥98.0% (par GC)
Allyl benzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 242°C
Numéro MDL: MFCD00026104
Numéro CAS: 583-04-0
EINECS: 209-494-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité