(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: ((4S,5S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(diphenylmethanol), (2S,3S)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-1,2,3,4-butanetetrol, (+)-trans-alpha,alpha'-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-diyl)bis(diphenylmethanol), (+)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-D-threitol
B2048-1G B2048-5G
TCIAB2048-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB2048-1G TCIAB2048-5G
(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥97.0% (par HPLC)
(+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formule: C₃₁H₃₀O₄
MW: 466,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010079
Numéro CAS: 93379-49-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité