(1S,4S)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2054-1G B2054-5G
TCIAB2054-1GEA 121 EUR InStock
TCIAB2054-1G TCIAB2054-5G
(1S,4S)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(1S,4S)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Numéro MDL: MFCD01321292
Numéro CAS: 116258-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +17.0 deg (C=3, 2mol/L NaOH sol.)
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité