N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinemethylester ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B2073-25G B2073-5G
TCIAB2073-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB2073-25G TCIAB2073-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinemethylester ≥95.0% (par HPLC, azote total)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester
Formule: C₉H₁₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00191869
Numéro CAS: 2766-43-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819e5d9c0d3ec7fac523ef9fe36105052bed2f8c&vid=819e5d9c0d3ec7fac523ef9fe36105052bed2f8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -21.0 deg (C=5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité