Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B2077-1G B2077-5G
TCIAB2077-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB2077-1G TCIAB2077-5G
Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis[2-(2-benzothiazolyl)phenolato]zinc(II)
Formule: C₂₆H₁₆N₂O₂S₂Zn
Numéro MDL: MFCD03844766
Numéro CAS: 58280-31-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité