1,1-Bis[4-[N,N-di(p-tolyl)amino]phenyl]cyclohexane ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
B2079-1G B2079-5G
TCIAB2079-1GEA 106 EUR InStock
TCIAB2079-1G TCIAB2079-5G
1,1-Bis[4-[N,N-di(p-tolyl)amino]phenyl]cyclohexane ≥98.0% (sur base azote total)
1,1-Bis[4-[N,N-di(p-tolyl)amino]phenyl]cyclohexane
Formule: C₄₆H₄₆N₂
Numéro MDL: MFCD03844768
Numéro CAS: 58473-78-2
EINECS: 261-274-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fccd4cce531414bff58ba602061fb9fd7657811&vid=abd1dad8f205d9ea10bcf94a85babe87a7b2b36d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité