Diethyl (5-bromopentyl)malonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (5-Bromopentyl)malonic Acid Diethyl Ester
B2083-25G B2083-5G
TCIAB2083-25GEA 282 EUR InStock
TCIAB2083-25G TCIAB2083-5G
Diethyl (5-bromopentyl)malonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl (5-bromopentyl)malonate
Formule: C₁₂H₂₁BrO₄
MW: 309,20 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Numéro MDL: MFCD00048565
Numéro CAS: 1906-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité