Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAB2091-100MGEA 106 EUR InStock
TCIAB2091-100MG
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate


Formule: C₁₄H₈BF₄Rh
MW: 365,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671775
Numéro CAS: 36620-11-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 43.00 to 47.00 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité