Methyl-3,5-dibenzyloxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2092-25G B2092-5G
TCIAB2092-25GEA 282 EUR InStock
TCIAB2092-25G TCIAB2092-5G
Methyl-3,5-dibenzyloxybenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3,5-dibenzyloxybenzoate
Formule: C₂₂H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD00157205
Numéro CAS: 58605-10-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bdcd198198f4e4d9c85120a09b54537a5fff7e4&vid=11272d7e365359391050d8c502e2c24f2fe3028b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité