Trihexyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boric Acid Trihexyl Ester
B2094-25G B2094-5G
TCIAB2094-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB2094-25G TCIAB2094-5G
Trihexyl borate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trihexyl borate
Formule: C₁₈H₃₉BO₃
MW: 314,32 g/mol
Point d'ébullition: 311°C
Point d'éclair: 149°C
Numéro MDL: MFCD00027295
Numéro CAS: 5337-36-0
EINECS: 226-262-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité