4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl, 4,4'-Bis(chloromethyl)-1,1-biphenyl
B2099-25G B2099-500G
TCIAB2099-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2099-25G TCIAB2099-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (par GC)
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂
MW: 251,15 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Numéro MDL: MFCD00674019
Numéro CAS: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité