Acide 2-[4-(bromométhyl)phényl]propanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B2101-25G B2101-5G
TCIAB2101-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB2101-25G TCIAB2101-5G
Acide 2-[4-(bromométhyl)phényl]propanoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-[4-(bromométhyl)phényl]propanoïque
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Numéro MDL: MFCD02093445
Numéro CAS: 111128-12-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité