(1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R,2S)-N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)norephedrine, (1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(2,4,6-trimethylbenzenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol
B2103-1G B2103-5G
TCIAB2103-1GEA 101 EUR InStock
TCIAB2103-1G TCIAB2103-5G
(1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulphonyl)amino]-1-phenyl-1-propanol
Formule: C₂₅H₂₉NO₃S
MW: 423,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093446
Numéro CAS: 187324-63-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=2, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité