9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B2109-1G B2109-100MG
TCIAB2109-1GEA 355 EUR InStock
TCIAB2109-1G TCIAB2109-100MG
9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene ≥96.0% (par HPLC)
9,10-Bis(3,5-dihydroxyphenyl)anthracene
Formule: C₂₆H₁₈O₄
Numéro MDL: MFCD03427350
Numéro CAS: 153715-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité