1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dibenzyloxy-2-propanol, 1,3-Di-O-benzylglycerol
B2110-25G B2110-5G
TCIAB2110-25GEA 316 EUR InStock
TCIAB2110-25G TCIAB2110-5G
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol ≥96.0% (par GC)
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol
Formule: C₁₇H₂₀O₃
MW: 272,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010616
Numéro CAS: 6972-79-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité