2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-(Hexafluoroisopropylidene)bis(nitrobenzene)
B2115-1G B2115-5G
TCIAB2115-1GEA 106 EUR InStock
TCIAB2115-1G TCIAB2115-5G
2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2,2-Bis(3-nitrophenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₅H₈F₆N₂O₄
MW: 394,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093448
Numéro CAS: 64465-34-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité