2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Bromovaleraldehyde Ethylene Acetal
B2128-25G B2128-5G
TCIAB2128-25GEA 575 EUR InStock
TCIAB2128-25G TCIAB2128-5G
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane ≥95.0% (par GC)
2-(4-Bromobutyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093454
Numéro CAS: 87227-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité