Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, Methyl (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionate, (S)-(-)-3-Bromo-2-methylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl (S)-3-bromo-2-methylpropanoate
B2140-1G B2140-5G
TCIAB2140-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB2140-1G TCIAB2140-5G
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate ≥97.0% (par GC)
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD00064487
Numéro CAS: 98190-85-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -19.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité