2-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B2147-5G B2147-25G
TCIAB2147-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB2147-5G TCIAB2147-25G
2-Bromophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Bromophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈BrClN₂
MW: 223,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012926
Numéro CAS: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water (Vaporization methoed) max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité