(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2165-1G B2165-25G B2165-5G
TCIAB2165-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB2165-1G TCIAB2165-25G TCIAB2165-5G
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (par GC)
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,2631 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269687
Numéro CAS: 131685-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -95.0 to -110.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité