(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one
B2166-1G B2166-5G
TCIAB2166-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB2166-1G TCIAB2166-5G
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone ≥96.0% (par GC)
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269688
Numéro CAS: 101711-78-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +98.0 to +108.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité