Ethyl 2-(2-Benzothiazolyl)acetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Benzothiazoleacetic acid Ethyl ester, Ethyl 2-Benzothiazoleacetate, 2-(2-Benzothiazolyl)acetic acid Ethyl ester
B2168-5G B2168-1G
TCIAB2168-5GEA 118 EUR InStock
TCIAB2168-5G TCIAB2168-1G
Ethyl 2-(2-Benzothiazolyl)acetate ≥95.0% (par GC)
Ethyl 2-(2-Benzothiazolyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂S
MW: 221,27 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00546397
Numéro CAS: 29182-42-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61e15eecbae0e70ef78e1bd801d2d4c87cb1d1f7&vid=61e15eecbae0e70ef78e1bd801d2d4c87cb1d1f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité