4-Bromobenzene-1,2-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2173.0005 B2173-1G B2173-5G
TCIAB2173.0005EA 363 EUR InStock
TCIAB2173.0005 TCIAB2173-1G TCIAB2173-5G
4-Bromobenzene-1,2-diol ≥98.0% (par GC)
4-Bromobenzene-1,2-diol
Formule: C₆H₅BrO₂
Numéro MDL: MFCD00869769
Numéro CAS: 17345-77-6
EINECS: 241-370-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité