Nɑ,N-ε-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2178-25G B2178-5G
TCIAB2178-25GEA 66 EUR InStock
TCIAB2178-25G TCIAB2178-5G
Nɑ,N-ε-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha,N-epsilon-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine dicyclohexylammonium salt
Formule: C₂₈H₅₃N₃O₆
MW: 527,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038892
Numéro CAS: 15098-69-8
EINECS: 239-150-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -8.0 deg (C=3, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité