Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzylformamide ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B2184-25G B2184-5G
TCIAB2184-25GEA 126 EUR InStock
TCIAB2184-25G TCIAB2184-5G
N-Benzylformamide ≥98.0% (par GC, azote total)
N-Benzylformamide


Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003281
Numéro CAS: 6343-54-0
EINECS: 228-739-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité