Bis[ɑ,ɑ-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulphur ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Martin Sulphurane
B2200-1G B2200-5G
TCIAB2200-1GEA 77 EUR InStock
TCIAB2200-1G TCIAB2200-5G
Bis[ɑ,ɑ-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulphur ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Bis[alpha,alpha-bis(trifluoromethyl)benzenemethanolato]diphenylsulphur
Formule: C₃₀H₂₀F₁₂O₂S
MW: 672,53 g/mol
Point de fusion: 111°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010662
Numéro CAS: 32133-82-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité