Boc-D-Arg-OH·HCl·H2O ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Arg-OH·HCl monohydrate, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride hydrate, Nα-Boc-D-arginine hydrochloride monohydrate, Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-D-arginine hydrochloride monohydrate
B2204-1G B2204-5G
TCIAB2204-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB2204-1G TCIAB2204-5G
Boc-D-Arg-OH·HCl·H2O ≥98.0% (sur base azote total)
Boc-D-Arg-OH·HCl·H2O
Formule: C₁₁H₂₂N₄O₄·HCl·H₂O
MW: 328,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065554
Numéro CAS: 204070-00-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +10.0 deg (C=2,water)
Solubility in Water very faint turbidity
Water 4.5 to 6.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité