N-Benzylidenebenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B2206-25G B2206-5G
TCIAB2206-25GEA 385 EUR InStock
TCIAB2206-25G TCIAB2206-5G
N-Benzylidenebenzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Benzylidenebenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁NO₂S
Numéro MDL: MFCD00011587
Numéro CAS: 13909-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 86.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité