2,6-Bis((R)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R,R)-Ph-pybox, (+)-2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine
B2219-1G B2219-250MG
TCIAB2219-1GEA 104 EUR InStock
TCIAB2219-1G TCIAB2219-250MG
2,6-Bis((R)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,6-Bis((R)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine
Formule: C₂₃H₁₉N₃O₂
MW: 369,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863585
Numéro CAS: 128249-70-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité