1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dichloro[bis(1,2-diphenylphosphino)ethane]nickel(II)
B2225-1G B2225-25G B2225-5G
TCIAB2225-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB2225-1G TCIAB2225-25G TCIAB2225-5G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Formule: C₂₆H₂₄Cl₂NiP₂
MW: 528,016 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013313
Numéro CAS: 14647-23-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité