3-(Boc-amino)propylbromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propyl bromide, 3-(Boc-amino)propyl bromide, tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)carbamate, N-(3-Bromopropyl)carbamic acid tert-Butyl ester
B2234-1G B2234-5G
TCIAB2234-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB2234-1G TCIAB2234-5G
3-(Boc-amino)propylbromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Boc-amino)propylbromide
Formule: C8H16BrNO2
MW: 238,1221 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683429
Numéro CAS: 83948-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité