Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-Ndelta-carbobenzoxy-L-ornithine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Orn(Z)-OH, Nɑ-Boc-Nδ-Cbz-L-ornithine, Nδ-Benzyloxycarbonyl-Nα-Boc-L-ornithine
B2253-25G B2253-5G
TCIAB2253-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB2253-25G TCIAB2253-5G
Nɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-Ndelta-carbobenzoxy-L-ornithine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-(tert-Butoxycarbonyl)-Ndelta-carbobenzoxy-L-ornithine
Formule: C₁₈H₂₆N₂O₆
MW: 366,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038259
Numéro CAS: 2480-93-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -1.0 deg (C=1, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité